Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000339553.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000395690.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000409996.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000413188.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000414150.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000421030.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000422659.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000425300.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000438846.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000440047.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000440217.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000606515.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NM_001039464.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NM_001291332.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_026782.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_037639.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_037640.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_037641.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_111931.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
TC0100008402.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000413188.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000339553.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000395690.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000409996.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000414150.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000421030.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000422659.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000425300.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000438846.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000440047.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000440217.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
ENST00000606515.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NM_001039464.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NM_001291332.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_026782.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_037639.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_037640.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_037641.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100159797.hg.1 |
NR_111931.1 |
Refseq |