Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000418442.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000418442.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200065.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200075.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200051.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200052.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200054.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000418442.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000418442.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200062.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200076.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200076.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200076.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200076.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200076.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200076.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200076.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
TC0700013523.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000415499.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000424516.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000435968.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000437191.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000449573.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
ENST00000457921.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200049.hg.1 |
NR_110114.1 |
Refseq |