Assay Details
Gene Symbol: Myl1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001077656.1 | NP_001071124.1 | 4 - 5 | 586 | 62 | |
NM_020104.2 | NP_064489.1 | 4 - 5 | 404 | 62 | ||
XM_008767294.1 | XP_008765516.1 | 3 - 4 | 534 | 62 | ||
XM_008767295.1 | XP_008765517.1 | 3 - 4 | 655 | 62 | ||
GenBank mRNA | BI277595.1 | - | 3 - 4 | 62 | ||
CR755322.1 | - | 4 - 5 | 409 | 62 | ||
CR756356.1 | - | 4 - 5 | 404 | 62 | ||
FQ214580.1 | - | 4 - 5 | 713 | 62 | ||
FQ214604.1 | - | 4 - 5 | 631 | 62 | ||
FQ214608.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ214631.1 | - | 4 - 5 | 573 | 62 | ||
FQ214638.1 | - | 4 - 5 | 681 | 62 | ||
FQ214656.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ214675.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ214712.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ214723.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ214727.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ214742.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ214939.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ215002.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ215050.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ215086.1 | - | 4 - 5 | 424 | 62 | ||
FQ215201.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ215229.1 | - | 4 - 5 | 685 | 62 | ||
FQ215325.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ215340.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ215418.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ215435.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ215500.1 | - | 3 - 4 | 1170 | 62 | ||
FQ215578.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ215610.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ215748.1 | - | 3 - 4 | 653 | 62 | ||
FQ215774.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ215820.1 | - | 4 - 5 | 649 | 62 | ||
FQ215848.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ215875.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ216034.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ216060.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ216109.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ216124.1 | - | 4 - 5 | 685 | 62 | ||
FQ216181.1 | - | 4 - 5 | 573 | 62 | ||
FQ216192.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ216213.1 | - | 5 - 6 | 588 | 62 | ||
FQ216218.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ216229.1 | - | 4 - 5 | 861 | 62 | ||
FQ216238.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ216308.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ216452.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ216455.1 | - | 4 - 5 | 595 | 62 | ||
FQ216484.1 | - | 4 - 5 | 573 | 62 | ||
FQ216496.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ216525.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ216543.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ216556.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ216631.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ216654.1 | - | 4 - 5 | 678 | 62 | ||
FQ216704.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ216737.1 | - | 4 - 5 | 677 | 62 | ||
FQ216738.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217074.1 | - | 4 - 5 | 421 | 62 | ||
FQ217103.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217157.1 | - | 3 - 4 | 397 | 62 | ||
FQ217192.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217218.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217243.1 | - | 4 - 5 | 421 | 62 | ||
FQ217303.1 | - | 4 - 5 | 573 | 62 | ||
FQ217323.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217387.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217394.1 | - | 4 - 5 | 524 | 62 | ||
FQ217427.1 | - | 4 - 5 | 427 | 62 | ||
FQ217481.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217524.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217753.1 | - | 4 - 5 | 427 | 62 | ||
FQ217756.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217889.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ217973.1 | - | 4 - 5 | 427 | 62 | ||
FQ217979.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ218029.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ223632.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ223641.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ223687.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ223755.1 | - | 4 - 5 | 590 | 62 | ||
FQ223779.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ223827.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ223880.1 | - | 4 - 5 | 492 | 62 | ||
FQ223949.1 | - | 4 - 5 | 420 | 62 | ||
FQ223984.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224047.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224050.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224087.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224112.1 | - | 3 - 4 | 397 | 62 | ||
FQ224155.1 | - | 4 - 5 | 427 | 62 | ||
FQ224171.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ224172.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224212.1 | - | 4 - 5 | 574 | 62 | ||
FQ224254.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224277.1 | - | 4 - 5 | 594 | 62 | ||
FQ224321.1 | - | 4 - 5 | 426 | 62 | ||
FQ224386.1 | - | 4 - 5 | 427 | 62 | ||
FQ224411.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224420.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224452.1 | - | 4 - 5 | 497 | 62 | ||
FQ224519.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 | ||
FQ224663.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224726.1 | - | 4 - 5 | 524 | 62 | ||
FQ224796.1 | - | 4 - 5 | 422 | 62 | ||
FQ224799.1 | - | 4 - 5 | 427 | 62 | ||
FQ224927.1 | - | 4 - 5 | 680 | 62 | ||
FQ224931.1 | - | 4 - 5 | 591 | 62 |

More Information
Updated Mapping Information

Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matching Ambion siRNAs:
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
