siRNA Details
Gene Symbol: HLA-B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_005514.7 | NP_005505.2 | 3 | 533 | ||
XM_011514557.1 | XP_011512859.1 | 3 | 456 | |||
GenBank mRNA | AB008102.1 | - | 3 | 446 | ||
AF004370.1 | - | 2 | 350 | |||
AF006634.1 | - | 3 | 446 | |||
AF016641.1 | - | 3 | 446 | |||
AF022783.1 | - | 3 | 446 | |||
AF026218.1 | - | 3 | 446 | |||
AF033351.1 | - | 3 | 373 | |||
AF130734.1 | - | 3 | 446 | |||
AF170577.1 | - | 3 | 446 | |||
AF189017.1 | - | 3 | 446 | |||
AF389378.1 | - | 3 | 450 | |||
AF428252.1 | - | 3 | 450 | |||
AF436090.1 | - | 3 | 435 | |||
AF436091.1 | - | 3 | 435 | |||
AF436092.1 | - | 3 | 435 | |||
AF436093.1 | - | 3 | 435 | |||
AF436094.1 | - | 3 | 435 | |||
AF436095.1 | - | 3 | 420 | |||
AF436096.1 | - | 3 | 420 | |||
AF436098.1 | - | 3 | 446 | |||
AJ002675.1 | - | 2 | 373 | |||
AJ002677.1 | - | 2 | 373 | |||
AJ003063.1 | - | 2 | 373 | |||
AJ131118.1 | - | 3 | 446 | |||
AJ223602.1 | - | 2 | 373 | |||
AJ251593.1 | - | 3 | 445 | |||
AJ276427.1 | - | 2 | 374 | |||
AJ535113.1 | - | 3 | 450 | |||
AJ634528.1 | - | 3 | 446 | |||
AK026595.1 | - | 4 | 469 | |||
AK124160.1 | - | 3 | 716 | |||
AK129796.1 | - | 3 | 467 | |||
AK130137.1 | - | 3 | 467 | |||
AK130155.1 | - | 3 | 469 | |||
AK130166.1 | - | 3 | 467 | |||
AK130169.1 | - | 3 | 473 | |||
AK130654.1 | - | 4 | 406 | |||
AK290570.1 | - | 3 | 467 | |||
AK292226.1 | - | 3 | 467 | |||
AK300685.1 | - | 4 | 376 | |||
AK301008.1 | - | 3 | 353 | |||
AK303541.1 | - | 1 | 841 | |||
AK309345.1 | - | 2 | 511 | |||
AK313911.1 | - | 3 | 467 | |||
AM711637.1 | - | 3 | 446 | |||
AY007140.1 | - | 3 | 466 | |||
AY040668.1 | - | 2 | 373 | |||
AY102648.1 | - | 2 | 371 | |||
AY221104.1 | - | 2 | 350 | |||
AY569160.1 | - | 2 | 373 | |||
BC007243.1 | - | 3 | 440 | |||
BC013187.1 | - | 3 | 455 | 4344323 | ||
BC091497.1 | - | 3 | 450 | 30386550 | ||
BX647315.1 | - | 3 | 468 | |||
D14343.1 | - | 3 | 410 | |||
D25275.1 | - | 3 | 446 | |||
D31816.1 | - | 3 | 446 | |||
D49824.1 | - | 3 | 446 | |||
D50290.1 | - | 3 | 446 | |||
D50291.1 | - | 3 | 446 | |||
D50292.1 | - | 3 | 446 | |||
D50293.1 | - | 3 | 446 | |||
D50294.1 | - | 3 | 446 | |||
D50295.1 | - | 3 | 446 | |||
D50296.1 | - | 3 | 446 | |||
D50299.1 | - | 3 | 446 | |||
D50300.1 | - | 3 | 446 | |||
D83043.1 | - | 3 | 446 | |||
D85761.1 | - | 3 | 446 | |||
D85762.1 | - | 3 | 446 | |||
DC345094.1 | - | 3 | 500 | |||
DQ336696.1 | - | 3 | 434 | |||
DQ336697.1 | - | 3 | 440 | |||
DQ336698.1 | - | 3 | 434 | |||
EU668336.1 | - | 3 | 446 | |||
FM205711.1 | - | 3 | 446 | |||
FR875290.1 | - | 2 | 374 | |||
HE663398.1 | - | 4 | 395 | |||
HG327115.1 | - | 3 | 446 | |||
HG327117.1 | - | 3 | 446 | |||
HG327119.1 | - | 3 | 446 | |||
HG327120.1 | - | 3 | 446 | |||
HG327121.1 | - | 3 | 446 | |||
HG514457.1 | - | 3 | 446 | |||
HM989017.1 | - | 2 | 373 | |||
KU204955.1 | - | 1 | 103 | |||
L04695.1 | - | 3 | 446 | |||
L04696.1 | - | 3 | 446 | |||
L07743.1 | - | 3 | 446 | |||
L07950.1 | - | 3 | 446 | |||
L09735.1 | - | 3 | 446 | |||
L09736.1 | - | 3 | 446 | |||
L11570.1 | - | 3 | 446 | |||
L11571.1 | - | 3 | 446 | |||
L11603.1 | - | 3 | 446 | |||
L11604.1 | - | 3 | 446 | |||
L11666.1 | - | 3 | 446 | |||
L15005.1 | - | 3 | 446 | |||
L17005.1 | - | 3 | 446 | |||
L19923.1 | - | 3 | 446 | |||
L19937.1 | - | 3 | 446 | |||
L20088.1 | - | 3 | 441 | |||
L20089.1 | - | 3 | 441 | |||
L20090.1 | - | 3 | 441 | |||
L22027.1 | - | 3 | 446 | |||
L22028.1 | - | 3 | 446 | |||
L24373.1 | - | 3 | 446 | |||
L32862.1 | - | 3 | 446 | |||
L33922.1 | - | 3 | 446 | |||
L36318.1 | - | 3 | 446 | |||
L36591.1 | - | 3 | 446 | |||
L37880.1 | - | 3 | 446 | |||
L37881.1 | - | 3 | 446 | |||
L38504.1 | - | 3 | 446 | |||
L40562.1 | - | 2 | 271 | |||
L41214.1 | - | 3 | 446 | |||
L41925.1 | - | 3 | 446 | |||
L42024.1 | - | 3 | 533 | |||
L42345.1 | - | 3 | 446 | |||
L42545.1 | - | 2 | 373 | |||
L47338.1 | - | 2 | 373 | |||
L47984.1 | - | 2 | 373 | |||
L47985.1 | - | 2 | 373 | |||
L47986.1 | - | 2 | 373 | |||
L48400.1 | - | 2 | 373 | |||
L49341.1 | - | 3 | 373 | |||
L49342.1 | - | 2 | 373 | |||
L49343.1 | - | 2 | 373 | |||
L63544.1 | - | 2 | 373 | |||
L76252.1 | - | 2 | 373 | |||
L76639.1 | - | 2 | 373 | |||
L76930.1 | - | 2 | 373 | |||
L76931.1 | - | 2 | 373 | |||
L76932.1 | - | 2 | 373 | |||
L76933.1 | - | 2 | 373 | |||
L76935.1 | - | 2 | 373 | |||
L79935.1 | - | 2 | 373 | |||
L79936.1 | - | 2 | 373 | |||
L79937.1 | - | 2 | 373 | |||
M12678.1 | - | 3 | 437 | |||
M15470.1 | - | 3 | 437 | |||
M16102.1 | - | 3 | 453 | |||
M24033.1 | - | 3 | 446 | |||
M27540.1 | - | 2 | 260 | |||
M28203.1 | - | 3 | 435 | |||
M28204.1 | - | 3 | 410 | |||
M28205.1 | - | 3 | 446 | |||
M32317.1 | - | 3 | 446 | |||
M32318.1 | - | 3 | 446 | |||
M32319.1 | - | 3 | 446 | |||
M32320.1 | - | 3 | 446 | |||
M62852.1 | - | 2 | 374 | |||
M75138.1 | - | 3 | 446 | |||
M77774.1 | - | 4 | 446 | |||
M77775.1 | - | 3 | 446 | |||
M77776.1 | - | 3 | 446 | |||
M77777.1 | - | 3 | 446 | |||
M77778.1 | - | 3 | 446 | |||
M81798.1 | - | 3 | 446 | |||
M83191.1 | - | 2 | 374 | |||
M83192.1 | - | 2 | 374 | |||
M83193.1 | - | 2 | 374 | |||
M83194.1 | - | 2 | 374 | |||
M83195.1 | - | 2 | 374 | |||
M84380.1 | - | 3 | 446 | |||
M84381.1 | - | 3 | 446 | |||
M84382.1 | - | 3 | 446 | |||
M84383.1 | - | 3 | 446 | |||
M84384.1 | - | 3 | 446 | |||
M84385.1 | - | 3 | 446 | |||
M84694.1 | - | 3 | 446 | |||
M86403.1 | - | 3 | 422 | |||
U01848.1 | - | 3 | 446 | |||
U03027.1 | - | 3 | 446 | |||
U03698.1 | - | 3 | 446 | |||
U03859.1 | - | 3 | 446 | |||
U04243.1 | - | 3 | 446 | |||
U04244.1 | - | 3 | 446 | |||
U04245.1 | - | 3 | 446 | |||
U04787.1 | - | 3 | 446 | |||
U06697.1 | - | 2 | 373 | |||
U06862.1 | - | 3 | 446 | |||
U09864.1 | - | 3 | 446 | |||
U09912.1 | - | 3 | 446 | |||
U11261.1 | - | 3 | 446 | |||
U11262.1 | - | 3 | 446 | |||
U11263.1 | - | 3 | 446 | |||
U11264.1 | - | 3 | 446 | |||
U11265.1 | - | 3 | 446 | |||
U11266.1 | - | 3 | 446 | |||
U11267.1 | - | 3 | 446 | |||
U11268.1 | - | 3 | 446 | |||
U11269.1 | - | 3 | 446 | |||
U14943.1 | - | 3 | 446 | |||
U16298.1 | - | 2 | 373 | |||
U16309.1 | - | 2 | 373 | |||
U17107.1 | - | 3 | 446 | |||
U17572.1 | - | 3 | 446 | |||
U18659.1 | - | 2 | 230 | |||
U18660.1 | - | 2 | 373 | |||
U18661.1 | - | 2 | 230 | |||
U18789.1 | - | 2 | 373 | |||
U21052.1 | - | 3 | 446 | |||
U21053.1 | - | 3 | 446 | |||
U28759.1 | - | 2 | 353 | |||
U29057.1 | - | 3 | 446 | |||
U29083.1 | - | 3 | 446 | |||
U29480.1 | - | 3 | 446 | |||
U29880.1 | - | 3 | 373 | |||
U30904.1 | - | 3 | 446 | |||
U30936.1 | - | 3 | 446 | |||
U31334.1 | - | 2 | 373 | |||
U31971.1 | - | 3 | 446 | |||
U32660.1 | - | 2 | 289 | |||
U32661.1 | - | 2 | 373 | |||
U32678.1 | - | 2 | 373 | |||
U34618.1 | - | 3 | 373 | |||
U34619.1 | - | 2 | 373 | |||
U34810.1 | - | 2 | 373 | |||
U35431.1 | - | 3 | 446 | |||
U35734.1 | - | 3 | 446 | |||
U36392.1 | - | 3 | 446 | |||
U36492.1 | - | 3 | 446 | |||
U38800.1 | - | 3 | 446 | |||
U39088.1 | - | 2 | 373 | |||
U40498.1 | - | 3 | 446 | |||
U50710.1 | - | 3 | 446 | |||
U57966.1 | - | 3 | 446 | |||
U58110.1 | - | 2 | 374 | |||
U63653.1 | - | 3 | 446 | |||
U64801.1 | - | 3 | 446 | |||
U70528.1 | - | 3 | 446 | |||
U70529.1 | - | 3 | 446 | |||
U74386.1 | - | 2 | 350 | |||
U74387.1 | - | 2 | 350 | |||
U75533.1 | - | 3 | 446 | |||
U80945.1 | - | 3 | 446 | |||
U88407.1 | - | 3 | 446 | |||
U96942.1 | - | 3 | 446 | |||
X61706.1 | - | 3 | 446 | |||
X61708.1 | - | 3 | 446 | |||
X61709.1 | - | 3 | 446 | |||
X61710.1 | - | 3 | 446 | |||
X64366.1 | - | 3 | 446 | |||
X64454.1 | - | 3 | 446 | |||
X73578.1 | - | 3 | 446 | |||
X75953.1 | - | 3 | 446 | |||
X77658.1 | - | 3 | 446 | |||
X81363.1 | - | 3 | 446 | |||
X84725.1 | - | 3 | 446 | |||
X86704.1 | - | 2 | 373 | |||
X90390.1 | - | 3 | 446 | |||
X90391.1 | - | 3 | 446 | |||
X91749.1 | - | 3 | 446 | |||
X94574.1 | - | 2 | 369 | |||
X95410.1 | - | 2 | 373 | |||
X96473.1 | - | 2 | 344 | |||
Y07824.1 | - | 3 | 373 | |||
Y08994.1 | - | 3 | 446 | |||
Y08995.1 | - | 3 | 446 | |||
Y09058.1 | - | 3 | 446 | |||
Y09118.1 | - | 3 | 446 | |||
Y13029.1 | - | 3 | 446 | |||
Y13567.1 | - | 3 | 446 | |||
Z15143.1 | - | 3 | 446 | |||
Z22651.1 | - | 3 | 446 | |||
Z33453.1 | - | 3 | 447 | |||
Z46808.1 | - | 3 | 446 |
Gene Symbol: HLA-A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001242758.1 | NP_001229687.1 | 3 | 530 | ||
NM_002116.7 | NP_002107.3 | 3 | 530 | |||
GenBank mRNA | AB209117.1 | - | 3 | 444 | ||
AF015930.1 | - | 3 | 446 | |||
AF036921.1 | - | 3 | 446 | |||
AF165065.1 | - | 3 | 446 | |||
AF217561.1 | - | 3 | 446 | |||
AJ290394.2 | - | 2 | 373 | |||
AJ580771.1 | - | 2 | 373 | |||
AK301014.1 | - | 2 | 713 | |||
AK301019.1 | - | 3 | 662 | |||
AK304472.1 | - | 3 | 424 | |||
AK313119.1 | - | 3 | 468 | |||
AK316195.1 | - | 2 | 643 | |||
AY786585.1 | - | 3 | 446 | |||
AY786586.1 | - | 3 | 446 | |||
AY786587.1 | - | 3 | 446 | |||
AY786588.1 | - | 2 | 687 | |||
BC003069.2 | - | 3 | 447 | 3510139 | ||
BC008611.1 | - | 3 | 451 | 4157200 | ||
D14350.1 | - | 3 | 446 | |||
D14351.1 | - | 3 | 446 | |||
D14354.1 | - | 3 | 446 | |||
D16841.1 | - | 3 | 446 | |||
D16842.1 | - | 3 | 446 | |||
D16843.1 | - | 3 | 446 | |||
D32129.1 | - | 3 | 451 | |||
D32130.1 | - | 3 | 499 | |||
D32131.1 | - | 3 | 499 | |||
D50068.1 | - | 3 | 446 | |||
DQ327720.1 | - | 3 | 446 | |||
DQ327721.1 | - | 3 | 446 | |||
DQ336694.1 | - | 3 | 446 | |||
DQ336695.1 | - | 3 | 446 | |||
HG327114.1 | - | 3 | 446 | |||
KJ534864.1 | - | 3 | 446 | |||
L18898.1 | - | 3 | 446 | |||
M24095.1 | - | 2 | 368 | |||
M32321.1 | - | 3 | 446 | |||
M98453.1 | - | 3 | 446 | |||
U03697.1 | - | 3 | 446 | |||
U03754.1 | - | 3 | 446 | |||
U07161.1 | - | 3 | 446 | |||
U32184.1 | - | 3 | 446 | |||
U43334.1 | - | 2 | 373 | |||
U45480.1 | - | 3 | 446 | |||
U50574.1 | - | 3 | 446 | |||
U52429.1 | - | 3 | 446 | |||
X13111.1 | - | 3 | 446 | |||
X13112.1 | - | 3 | 446 | |||
X61700.1 | - | 3 | 446 | |||
X61703.1 | - | 3 | 446 | |||
X61704.1 | - | 3 | 446 | |||
X61711.1 | - | 3 | 446 | |||
X91399.1 | - | 2 | 373 | |||
X96638.1 | - | 2 | 373 | |||
X97802.1 | - | 3 | 446 | |||
Y08275.1 | - | 2 | 373 | |||
Y17224.1 | - | 3 | 446 |
Gene Symbol: HLA-C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001243042.1 | NP_001229971.1 | 3 | 511 | ||
NM_002117.5 | NP_002108.4 | 3 | 511 | |||
GenBank mRNA | AF196489.1 | - | 4 | 446 | ||
AF405691.1 | - | 4 | 446 | |||
AJ005199.1 | - | 3 | 373 | |||
AJ010749.1 | - | 3 | 446 | |||
AJ440716.2 | - | 2 | 373 | |||
AJ537578.1 | - | 2 | 373 | |||
AK024836.1 | - | 3 | 468 | |||
AK130592.1 | - | 3 | 407 | |||
AK301283.1 | - | 3 | 575 | |||
AK304527.1 | - | 3 | 323 | |||
AY732487.1 | - | 4 | 327 | |||
BC002463.1 | - | 3 | 450 | 3345005 | ||
BC007814.2 | - | 3 | 444 | |||
BC008457.1 | - | 4 | 456 | 4249847 | ||
BC010542.1 | - | 3 | 444 | |||
BC033293.1 | - | 3 | 453 | 4780246 | ||
CA395932.1 | - | 3 | 453 | |||
D12471.1 | - | 3 | 446 | |||
D31817.1 | - | 3 | 446 | |||
D38526.1 | - | 3 | 446 | |||
D49552.1 | - | 3 | 446 | |||
D49819.1 | - | 3 | 446 | |||
D49820.1 | - | 3 | 373 | |||
D50852.1 | - | 3 | 446 | |||
D50853.1 | - | 4 | 446 | |||
D64145.1 | - | 3 | 446 | |||
D64146.1 | - | 3 | 446 | |||
D64147.1 | - | 3 | 446 | |||
D64149.1 | - | 3 | 446 | |||
D64150.1 | - | 4 | 446 | |||
D64152.1 | - | 3 | 446 | |||
D83029.1 | - | 3 | 446 | |||
D83030.1 | - | 4 | 446 | |||
D83741.1 | - | 2 | 373 | |||
FN662479.1 | - | 2 | 373 | |||
HG974569.1 | - | 4 | 446 | |||
HG974570.1 | - | 4 | 446 | |||
L20091.1 | - | 3 | 442 | |||
L38251.1 | - | 3 | 446 | |||
M11886.1 | - | 2 | 374 | |||
M21963.1 | - | 2 | 323 | |||
M24096.1 | - | 2 | 296 | |||
M24097.1 | - | 3 | 472 | |||
M26429.1 | - | 3 | 446 | |||
M26430.1 | - | 3 | 446 | |||
M26431.1 | - | 3 | 446 | |||
M26712.1 | - | 2 | 389 | |||
M28160.1 | - | 3 | 450 | |||
M28206.1 | - | 2 | 384 | |||
M28207.1 | - | 2 | 218 | |||
M84171.1 | - | 3 | 446 | |||
M84172.1 | - | 4 | 446 | |||
M84386.1 | - | 4 | 446 | |||
M99388.1 | - | 3 | 446 | |||
M99389.1 | - | 4 | 446 | |||
M99390.1 | - | 4 | 446 | |||
U06487.1 | - | 3 | 446 | |||
U06695.1 | - | 3 | 446 | |||
U06696.1 | - | 3 | 446 | |||
U06835.1 | - | 2 | 373 | |||
U07230.1 | - | 2 | 350 | |||
U09853.1 | - | 3 | 446 | |||
U41386.1 | - | 3 | 446 | |||
U41420.1 | - | 3 | 446 | |||
U62824.1 | - | 3 | 446 | |||
X58536.1 | - | 4 | 461 | |||
X67818.1 | - | 3 | 450 | |||
X70856.1 | - | 3 | 450 | |||
X70857.1 | - | 3 | 450 | |||
X73518.1 | - | 3 | 446 | |||
X76189.1 | - | 3 | 446 | |||
X78343.1 | - | 3 | 446 | |||
X82122.1 | - | 3 | 446 | |||
X83394.1 | - | 3 | 467 | |||
X87841.1 | - | 3 | 446 | |||
X96582.1 | - | 3 | 446 | |||
X97321.1 | - | 3 | 446 | |||
X98742.1 | - | 3 | 446 | |||
X99704.1 | - | 3 | 446 | |||
Y09156.1 | - | 3 | 446 | |||
Y10520.1 | - | 3 | 446 | |||
Y11843.1 | - | 3 | 446 | |||
Z33459.1 | - | 3 | 446 | |||
Z46809.1 | - | 3 | 446 | |||
Z46810.1 | - | 3 | 446 | |||
Z47377.1 | - | 2 | 348 | |||
Z83247.1 | - | 3 | 446 |
Gene Symbol: HLA-L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NR_027822.1 | 3 | 333 | |||
GenBank mRNA | AK127349.1 | - | 3 | 298 | ||
BC139904.1 | - | 2 | 118 | 40147267 | ||
BC141846.1 | - | 2 | 540 | 8860339 |

More Information
Additional Information:
This siRNA no longer meets our design criteria. We suggest you choose a different siRNA for this gene or contact Tech Support for more information.
Gene Ontology Categories:
