siRNA Details
Gene Symbol: Fth1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_012848.2 | NP_036980.1 | 1, 2 | 236 | ||
GenBank mRNA | BC060581.1 | - | 279 | |||
BC078892.1 | - | 1, 2 | 252 | |||
BC081845.1 | - | 1, 2 | 225 | 7191119 | ||
BC089817.1 | - | 1, 2 | 266 | |||
BC097341.1 | - | 1, 2 | 266 | |||
BC111078.1 | - | 1, 2 | 260 | |||
BC127507.1 | - | 1, 2 | 245 | |||
FQ209506.1 | - | 1, 2 | 276 | |||
FQ210210.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ210496.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ210859.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ213698.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ216698.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ216714.1 | - | 1, 2 | 304 | |||
FQ217105.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ217377.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ218113.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ218205.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ218247.1 | - | 1, 2 | 273 | |||
FQ218258.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ219782.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ219802.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ219887.1 | - | 1, 2 | 276 | |||
FQ219902.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ219905.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ219911.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220020.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220036.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220121.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220190.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220208.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220290.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220318.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220323.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220336.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220343.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220429.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220465.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220473.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220538.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220612.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220649.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220657.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220664.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220737.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220761.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220768.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220780.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220794.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220847.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220848.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220860.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220894.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220937.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220949.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220955.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220974.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ220980.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221007.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221008.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221025.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221042.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221055.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221063.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221270.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221273.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221283.1 | - | 1, 2 | 273 | |||
FQ221322.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221323.1 | - | 1, 2 | 276 | |||
FQ221449.1 | - | 1, 2 | 133 | |||
FQ221530.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221594.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221786.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221796.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221857.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221858.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221922.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ221997.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222029.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222053.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222126.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222138.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222301.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222380.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222409.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222432.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222473.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222548.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222554.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222812.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ222902.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ223030.1 | - | 1, 2 | 274 | |||
FQ223288.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ223358.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ223447.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ224061.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ225113.1 | - | 1, 2 | 269 | |||
FQ225349.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ225367.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ225566.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ227131.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ227349.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ227356.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ227471.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ227537.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ227952.1 | - | 1, 2 | 278 | |||
FQ228079.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ228359.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ228408.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ228428.1 | - | 1, 2 | 274 | |||
FQ228441.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ228455.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ228509.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ228648.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ228988.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229039.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229043.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229051.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229136.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229148.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229177.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229233.1 | - | 1, 2 | 276 | |||
FQ229274.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229327.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229334.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229340.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229343.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229366.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229418.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229423.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229429.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229459.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229557.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229561.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229574.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229576.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229614.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229638.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229640.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229649.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229730.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229752.1 | - | 1, 2 | 277 | |||
FQ229793.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229848.1 | - | 2, 3 | 240 | |||
FQ229858.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229873.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ229927.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230015.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230020.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230030.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230041.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230049.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230164.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230220.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230293.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230398.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230698.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ230986.1 | - | 1, 2 | 276 | |||
FQ231063.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ231580.1 | - | 2, 3 | 204 | |||
FQ231833.1 | - | 1, 2 | 277 | |||
FQ231996.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ232134.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ232888.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ233047.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ233467.1 | - | 1, 2 | 261 | |||
FQ233673.1 | - | 1, 2 | 269 | |||
FQ234189.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ234383.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ234484.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
FQ234506.1 | - | 1, 2 | 275 | |||
U58829.1 | - | 1, 2 | 238 |

More Information
Other Species Targeted

Gene Ontology Categories:
