Assay Details
Gene Symbol: Trpm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001039104.2 | NP_001034193.2 | 8 - 9 | 1359 | 107 | |
NM_018752.3 | NP_061222.3 | 8 - 9 | 1252 | 107 | ||
GenBank mRNA | AF047714.1 | - | 8 - 9 | 1121 | 107 | |
AK044507.1 | - | 8 - 9 | 1350 | 107 | ||
AK148094.1 | - | 8 - 9 | 1157 | 107 | ||
AK148268.1 | - | 8 - 9 | 1106 | 107 | ||
AK148275.1 | - | 8 - 9 | 1162 | 107 | ||
AK149290.1 | - | 8 - 9 | 1281 | 107 | ||
AK164395.1 | - | 8 - 9 | 1162 | 107 | ||
AK164423.1 | - | 8 - 9 | 1169 | 107 | ||
AK190146.1 | - | 270 | 107 | |||
AK190262.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190274.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190336.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190415.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190432.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190526.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190667.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190674.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190698.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190719.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190823.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190878.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK190979.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191100.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191358.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191389.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191442.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191554.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191624.1 | - | 1 - 2 | 107 | |||
AK191785.1 | - | 2 - 3 | 248 | 107 | ||
AK191840.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191862.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191908.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191940.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK191972.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192132.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192261.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192270.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192483.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192500.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192510.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192520.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192577.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK192642.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193110.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193140.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193189.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193208.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193326.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193335.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193564.1 | - | 1 - 2 | 107 | |||
AK193600.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193677.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193718.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193745.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK193754.1 | - | 1 - 2 | 107 | 107 | ||
AK193802.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194020.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194046.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194299.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194316.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194355.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194361.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194374.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194644.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194682.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194766.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK194834.1 | - | 1 - 2 | 106 | 106 | ||
AK194934.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195001.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195072.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195136.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195245.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195277.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195354.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195430.1 | - | 1 - 2 | 106 | 108 | ||
AK195462.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195668.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK195926.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196034.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196125.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196140.1 | - | 1 - 2 | 107 | |||
AK196171.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196200.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196265.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196460.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196825.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196905.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK196976.1 | - | 1 - 2 | 111 | 107 | ||
AK196999.1 | - | 1 - 2 | 118 | 107 | ||
AK197230.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197263.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197403.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197432.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197532.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197558.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197581.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197629.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197654.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197731.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197757.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197822.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197866.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197960.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK197997.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198047.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198100.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198148.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198289.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198294.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198334.1 | - | 1 - 2 | 106 | 106 | ||
AK198366.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198678.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198822.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198851.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198856.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK198919.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK199181.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK199225.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK199345.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK199640.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK199680.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK199734.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK199798.1 | - | 1 - 2 | 107 | 107 | ||
AK199932.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK200123.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK200424.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK200801.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK201048.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK201152.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK201204.1 | - | 1 - 2 | 107 | |||
AK201413.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK201492.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK201503.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK201566.1 | - | 1 - 2 | 107 | |||
AK201631.1 | - | 1 - 2 | 106 | 106 | ||
AK201726.1 | - | 1 - 2 | 107 | 107 | ||
AK202061.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202246.1 | - | 69 | 107 | |||
AK202439.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202583.1 | - | 1 - 2 | 107 | |||
AK202657.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202672.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202714.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202830.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202865.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202914.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK202930.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK203038.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK203063.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK203068.1 | - | 2 - 3 | 175 | 107 | ||
AK203129.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK203258.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK203374.1 | - | 1 - 2 | 177 | 107 | ||
AK203401.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK203415.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK203961.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK204041.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK204508.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK204737.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK204934.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK208032.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK210425.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK212032.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AK216151.1 | - | 2 - 3 | 257 | 107 | ||
AK217219.1 | - | 1 - 2 | 106 | 107 | ||
AY180104.2 | - | 8 - 9 | 1359 | 107 | ||
BC082560.1 | - | 8 - 9 | 1128 | 107 | ||
BC085168.1 | - | 7 - 8 | 931 | 107 |

More Information
Updated Mapping Information

Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matching Ambion siRNAs:
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
